Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
aqueous solution
mol wt
1171 by amino acid sequence
concentration
1 mg/mL in H2O
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C51H98N18O13/c1-26(2)23-35(65-42(74)32(16-10-12-20-53)62-40(72)31(54)15-9-11-19-52)44(76)64-33(17-13-21-59-50(55)56)41(73)63-34(18-14-22-60-51(57)58)43(75)69-39(30(8)71)48(80)66-36(24-27(3)4)45(77)67-37(25-70)46(78)68-38(28(5)6)47(79)61-29(7)49(81)82/h26-39,70-71H,9-25,52-54H2,1-8H3,(H,61,79)(H,62,72)(H,63,73)(H,64,76)(H,65,74)(H,66,80)(H,67,77)(H,68,78)(H,69,75)(H,81,82)(H4,55,56,59)(H4,57,58,60)/t29-,30+,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI key
QDSZECPRZNYZJS-DVHCFKBKSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?