Fortfahren mit
P0537
1,2-Dilinoleoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin
≥99% (TLC), lyophilized powder
Synonym(e):
(7R,18Z,21Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]-oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphaheptacosa-18,21-dien-1-aminium-4-oxid, inneres Salz, 1,2-Dilinoleoyl-sn-3-glycerophosphorylcholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, 1,2-dilinoleoyl, L-α-Dilinoleoylphosphatidylcholin, L-β,γ-Dilinoleoyl-α-lecithin, L-Dilinoleoyllecithin, PC(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H80NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
782.08
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-647-0
Beilstein/REAXYS Number:
5212188
MDL number:
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
amine, ester
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
InChI key
FVXDQWZBHIXIEJ-LNDKUQBDSA-N
Packaging
abgefüllt unter Argon
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
850385P850385CP6354
description
≥99% (TLC), lyophilized powder
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
description
lyophilized powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
functional group
amine, ester
functional group
-
functional group
-
functional group
phospholipid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
powder
form
liquid
form
lyophilized powder
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)