Fortfahren mit
P0801
Polyoxyethylene ethers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)