Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H34BrN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.44
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Analog of pindolol that contains a bromo-acetyl group capable of alkylating β-adrenergic receptors; easily radioiodinated.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?