Direkt zum Inhalt
Merck

P1441

Polyglycolid

Synonym(e):

PGA, Poly(glycolic acid)

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
(C2H4O3)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


density

1.53 g/mL at 25 °C (lit.)

storage temp.

−20°C

SMILES string

OCC(O)=O

InChI

1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)

InChI key

AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N



Lagerklasse

13 - Non Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen