Fortfahren mit
P152
S(–)-Pindolol
solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.32
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
solid
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]23/D −4.38°, c = 1% in methanol(lit.)
color
white
solubility
0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL, methanol: 18 mg/mL, 0.1 M HCl: 20 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 3.4 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Novartis
SMILES string
CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3/t11-/m0/s1
InChI key
JZQKKSLKJUAGIC-NSHDSACASA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
β1-adrenoceptor antagonist; putative 5-HT1A serotonin receptor agonist; vasodilator. Active enantiomer of pindolol.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)