Fortfahren mit
P1644
Percoll®
pH 8.5-9.5 (20 °C)
Synonym(e):
Percoll-Medien für Dichtegradienten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,50
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 209,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 637,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.120,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 73,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
colloidal ((Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP)) )
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
clear colorless to faint yellow
pH
8.5-9.5 (20 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Percoll® ist ein klassisches Medium für die Dichtegradientenzentrifugation von Zellen, Viren und subzellulären Partikeln. Percoll besteht aus kolloidalen Kieselgelpartikeln mit einem Durchmesser von 15-30 nm (23 % w/w in Wasser), die mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind. Aufgrund der PVP-Beschichtung ist das Medium vollkommen ungiftig und ideal zur Verwendung mit biologischen Materialien geeignet.
Application
Percoll® wurde bei der Spermienpräparation zur Untersuchung des Energiebedarfs bovinen Embryonen eingesetzt.
Percoll besteht aus kolloidalen Kieselgelpartikeln mit einem Durchmesser von 15 - 30 nm (23 % w/w in Wasser), die mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind. Es wird bei der Zellseparation und bei der Isolierung von Organellen eingesetzt.
Percoll besteht aus kolloidalen Kieselgelpartikeln mit einem Durchmesser von 15 - 30 nm (23 % w/w in Wasser), die mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind. Es wird zur Herstellung nicht-toxischer, niedrigviskoser, niedrigosmolarer Dichtegradienten verwendet, die zur Isolierung von Zellen, Organellen und Viren eingesetzt werden können. Es wurde zur Trennung von Vesikeln der inneren und äußeren Membran von E. coli verwendet. Percoll ist isoosmotisch über den gesamten Gradienten, nicht toxisch und einfach aus dem aufgereinigten Material zu entfernen.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4937P7828F5415
description
pH 8.5-9.5 (20 °C)
description
pH 8.5-9.5 (25 °C), suitable for cell culture
description
suitable for plant cell culture
description
Type 400, 20% in H2O
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
titration: suitable
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
0.2 μm filtered
form
colloidal ((Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP)) )
form
colloidal
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
clear colorless to faint yellow
color
-
color
-
color
clear colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Percoll®
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. What is the details about the manufacturing process of Percoll, specifically regarding the amount of PVP used during bead soaking or the approximate PVP concentration within Percoll?
    1 answer
    1. Percoll is produced by Cytiva, formerly known as GE Life Sciences. Details regarding the proprietary manufacturing process are not publicly available. However, it can be mentioned that the Percoll particles range in size from 15 to 30 nanometers. While the density of Percoll solution is measured, the specific information regarding the amount of coating on the silica particles is not provided.
      Helpful?
  2. What is procedure for sperm preparation for ivf with percoll gradient
    1 answer
    1. Please note that this product is intended for research use only. This material is not tested for the isolation of sperm samples. The following reference may be helpful:
      Chen. Y. et al., Int. J. Fertil., 37, 315-319 (1992).
      Please see the link below to review the product datasheet for additional information.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/977/430/p1644pis.pdf
      Helpful?
  3. CAN I FREEZE PERCOLL (P1644)? I SEE IN OTHER REF THAT I CAN, BUT NOT IN THIS REF
    1 answer
    1. This material should not be stored frozen for long periods of time. As per the product information sheet, if stored at –20 °C, gradients form upon thawing, necessitating mixing the contents of the bottle before use. Please see the link below to review the product datasheet for further information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/426/291/percoll-product-info-sheet-ms.pdf
      Helpful?
  4. Percoll (P1644) 을 gradient 만드는데 사용했는데요, P4937도 같은 용도로 사용 가능한가요?
    1 answer
    1. Yes, product P4937 can be used for the same use as product P1644.
      Helpful?
  5. I often find crystals. Can I filter the solution before use? What filter size could I use without affecting the functionality of the product?
    1 answer
    1. Particles may be removed by filtration or low speed centrifugation. More information about the particles filtration can be found in the product data sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/977/430/p1644pis.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/426/291/percoll-product-info-sheet-ms.pdf
      Helpful?
  6. When using Product P1644, Percoll®, what density should I use for my particular system?
    1 answer
    1. The product information sheet (under Documents, above) has a table of densities for different organelles and cell types.
      Helpful?
  7. Is there a "best" salt solution to use with Product P1644, Percoll®?
    1 answer
    1. Percoll can be used with various salt formulations (PBS, 1.5 M NaCl, HBSS, etc.). Physiological saline and balanced salt solutions can be suggested.  Sucrose is included to prevent aggregation.  You can find detailed preparation instructions on the product information sheet (under Documents, above) for this product.
      Helpful?
  8. What is the difference between Percoll® Products P4937 and P1644?
    1 answer
    1. Product Nos. P1644 and P4937 are both Percoll. Product No. P4937 has additional testing for use in cell culture.
      Helpful?
  9. Can you help me calculate gradients for Percoll®, Product P1644?
    1 answer
    1. The product information sheet (under Documents, above) has an equation for calculating density of a given solution.
      Helpful?
  10. Can Percoll®, Product P1644, be autoclaved?
    1 answer
    1. Percoll can be autoclaved, but this must be done without any salts or sucrose present.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  