Fortfahren mit
P2149
Physalaemin
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
pGlu-Ala-Asp-Pro-Asn-Lys-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C58H84N14O16S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1265.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C4CCC(=O)N4)C(N)=O
Gene Information
human ... INS(3630)
Biochem/physiol Actions
Potent hypotensive; induces salivation, intestinal contraction and vasodilation
Other Notes
Tachykinin originally isolated from the skin of the amphibian, Physalaemus fuscumaculatus; with structural homology to substance P
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)