Fortfahren mit
P3838
Protein A aus Staphylococcus aureus
Soluble, Cowan Strain, essentially salt-free, lyophilized powder
Synonym(e):
Protein A, Staphylococcus aureus Protein A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 343,00
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.070,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
unconjugated
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
capacity
7-14 mg/mg, solid binding capacity (human IgG)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Application
Protein A kann mit verschiedenen Reporter-Molekülen konjugiert werden, darunter mit fluoreszierenden Farbstoffen (FITC), Enzymmarkern (Peroxidase, β-Galactosidase, alkalischer Phosphatase), Biotin und kolloidalem Gold, ohne dass sich dies auf die Antikörper-Bindungsstelle auf dem Molekül auswirkt. Diese Konjugate werden zum Nachweis von Immunglobulinen in verschiedenen immunchemischen Assays verwendet, u. a. im Western Blot, in der Immunhistochemie und in ELISA-Anwendungen. Darüber hinaus kann Protein A zur Aufreinigung von polyklonalen oder monoklonalen Immunglobulinen auf einem festen Träger wie Agarose- oder Acryl-Beads immobilisiert werden. Es wird auch routinemäßig für Immunpräzipitations-Assays verwendet.
Biochem/physiol Actions
Ein hochstabiler Zelloberflächenrezeptor, der von mehreren Stämmen von Staphylococcus aureus erzeugt wird.
Protein A ist ein hochstabiler Zelloberflächenrezeptor, der von mehreren Stämmen von Staphylococcus aureus erzeugt wird. Er besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit einem Molekulargewicht von 42 kDa, die vier repetitive Domänen enthält, die reich an Asparagin- und Glutaminsäure, aber frei von Cystein sind. Er enthält wenig oder keine Kohlenhydrate, nur 4 Tyrosinreste und keine Tryptophane. Protein A kann am Fc-Abschnitt von Immunglobulinen, insbesondere IgGs, einer großen Zahl von Spezies binden. Es wurde nachgewiesen, dass ein einzelnes Protein-A-Molekül mindestens 2 Moleküle von IgG gleichzeitig bindet. Die IgG-bindende Domäne von Protein A besteht aus drei antiparallelen α-Helices, deren dritte disruptiert wird, wenn das Protein mit dem Fc-Abschnitt der Immunglobuline komplexiert wird. Protein A bindet den Fc-Abschnitt von humanen IgG-Unterklassen, IgM, IgA und IgE; und von murinem IgG1 (schwach), IgG2a und IgG2b. Weiterhin bindet Protein A IgGs von anderen Spezies, darunter Affe, Kaninchen, Schwein, Meerschweinchen, Hund und Katze.
Protein A ist auch an mehreren verschiedenen biologischen Schutzfunktionen beteiligt, darunter an Antitumor-, toxischen und karzinogenen Aktivitäten. Es fungiert nicht nur als Immunmodulator, sondern besitzt auch antimykotische und antiparasitäre Eigenschaften.
Preparation Note
Purified by affinity chromatography
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7837P603182526
description
Soluble, Cowan Strain, essentially salt-free, lyophilized powder
description
Soluble, Cowan strain, recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution, ≥95% (HPLC)
description
Soluble, essentially salt-free, lyophilized powder, extracellular
description
powder, white
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
aqueous solution
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
UniProt accession no.
P02976
UniProt accession no.
P02976
UniProt accession no.
P02976
UniProt accession no.
P02976
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does the protein A carry a N-terminal histidine tag?
    1 answer
    1. This product is recombinant and does not carry an N-terminal histidine tag.