Fortfahren mit
Sparen Sie 15% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code SAVE15 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.010,00 |
Über diesen Artikel
€ 1.010,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
37203.111, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
capture ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PGF(5228)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description clone 37203.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder | description clone EGF-10, purified from hybridoma cell culture | description PlGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture | description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture |
| clone 37203.111, monoclonal | clone EGF-10, monoclonal | clone - | clone - |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form - | antibody form - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source human | biological source human |
| Gene Information human ... PGF(5228) | Gene Information human ... EGF(1950) | Gene Information - | Gene Information human ... PGF(5228) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity - | species reactivity - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?