Direkt zum Inhalt
Für Sonntag, den 11. Oktober 2026, von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr MEZ sind Systemwartungsarbeiten geplant. Angebote, Preisabfragen und Anfragen zum Bestellstatus sind während dieser Zeit möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar.
Merck
Fortfahren mit
P3880
Protamine chloride from salmon
Grade V, Histone, free(Millon test)
Synonym(e):
Protamine Chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 520,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 520,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fish (salmon)
Quality Segment
type
Grade V
form
solid
impurities
Histone, free (Millon test)
solubility
H2O: soluble, clear
storage temp.
−20°C
Application
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4005P4380P3369
description
Grade V, Histone, free(Millon test)
description
Grade IV, Histone, free(Millon test)
description
Grade II
description
meets USP testing specifications
biological source
fish (salmon)
biological source
fish (salmon)
biological source
fish (salmon)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
solubility
H2O: soluble, clear
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
type
Grade V
type
Grade IV
type
Grade II
type
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)