Merck
P4635
Kreatinphosphat Di-(tris)-salz
~98%
Synonym(e):
Kreatinphosphat di(tris) Salz, N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-Methylglycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N3O5P · 2C4H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.CN(CC(O)=O)C(=N)NP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2C4H11NO3/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
InChI key
UPPBKCOGWJTQMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in systems where alkali metal ions are undesirable.
Biochem/physiol Actions
Hochenergie-Phosphatreservoir in der Muskulatur von Wirbeltieren und einiger Nicht-Wirbeltiere; liefert Phosphat für die ADP-ATP-Umwandlung
Hochenergie-Phosphatreservoir in der Muskulatur von Wirbeltieren und einiger Nicht-Wirbeltiere; liefert Phosphat für die ADP-ATP-Umwandlung. Als ein nicht-oxidatives Hochenergie-Phosphatreservoir schützt Kreatinphosphat vor anoxischen und ischämischen neuronalen Gehirnschäden.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sofía Muñoz et al.
Molecular cell, 74(4), 664-673 (2019-03-30)
Cohesin is a conserved, ring-shaped protein complex that topologically embraces DNA. Its central role in genome organization includes functions in sister chromatid cohesion, DNA repair, and transcriptional regulation. Cohesin loading onto chromosomes requires the Scc2-Scc4 cohesin loader, whose presence on
Lou Beaulieu-Laroche et al.
Neuron, 103(2), 235-241 (2019-06-11)
Dendritic integration can expand the information-processing capabilities of neurons. However, the recruitment of active dendritic processing in vivo and its relationship to somatic activity remain poorly understood. Here, we use two-photon GCaMP6f imaging to simultaneously monitor dendritic and somatic compartments in