This material should be reconstituted to the volume of the specific package size - 2 mL, 5 mL, or 10 mL.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,20 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,30 |
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 154,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine
Quality Segment
form
powder
contains
3.8% trisodium citrate as anticoagulant
storage temp.
2-8°C
General description
Plasma ist der flüssige Bestandteil von Blut und Lymphe und macht etwa die Hälfte des Volumens aus. Plasma enthält keine Zellen und ist im Gegensatz zu Serum nicht geronnen. Zu den Proteinen, die häufiger in Plasma gefunden werden, gehören Albumin und Präalbumin, α1-saures Glykoprotein, Transferrin, Lipoproteine (HDL, LDL und VLDL), Immunglobuline, Komplementproteine sowie Koagulationsproteine (Thrombin, Plasminogen und Fibrinogen). Citratplasma enthält Citrat (3,8 % Trinatriumcitrat) als Gerinnungshemmer.
Plasma enthält verschieden Proteine mit unterschiedlichen Funktionen. Zu den primären Funktionen der Plasmaproteine gehören die Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen Drucks, des pH-Werts und des Elektrolythaushalts, der Transport von Metallionen, Fettsäuren, Steroiden, Hormonen und Wirkstoffen zu den verschiedenen Körperorganen, die Verwendung als Quelle der Aminosäuren zur Gewebeversorgung, Hämostase und Verhütung von Thrombosen, Regulierung der Zellaktivität und -funktion durch Signalvermittlung der Hormone und die Immunabwehr durch Antikörper und Substanzen des Komplementsystems.
Plasma enthält verschieden Proteine mit unterschiedlichen Funktionen. Zu den primären Funktionen der Plasmaproteine gehören die Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen Drucks, des pH-Werts und des Elektrolythaushalts, der Transport von Metallionen, Fettsäuren, Steroiden, Hormonen und Wirkstoffen zu den verschiedenen Körperorganen, die Verwendung als Quelle der Aminosäuren zur Gewebeversorgung, Hämostase und Verhütung von Thrombosen, Regulierung der Zellaktivität und -funktion durch Signalvermittlung der Hormone und die Immunabwehr durch Antikörper und Substanzen des Komplementsystems.
Preparation Note
Dieses Produkt ist aus gepooltem Rinderblut hergestellt. Es wird aus Vollblut mit Gerinnungshemmern (9:1) hergestellt und zentrifugiert, um Zellen und Zelltrümmer zu entfernen. Es enthält 3,8 % Trinatriumcitrat als Antikoagulans. Es wird einem Gerinnungstest unterzogen, der anzeigt, dass die Gerinnungsfaktoren im Produkt aktiv sind. Es wird jedoch nicht daraufhin analysiert, ob andere vorhandene Enzyme nativ oder denaturiert sind.
Vollblut mit Gerinnungshemmern (9:1) entnommen, gepoolt und zentrifugiert. Das erhaltene Plasma wird filtriert (0,45-μm-Filter) und gemäß den angegebenen Volumina lyophilisiert.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description from bovine | description from mouse | description from pig | description from chicken |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source bovine | biological source mouse | biological source pig | biological source chicken |
| contains 3.8% trisodium citrate as anticoagulant | contains 0.8% sodium citrate as anticoagulant | contains 3.8% trisodium citrate as anticoagulant | contains 3.8% trisodium citrate as anticoagulant |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plasma
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What's the DI water-to-plasma ratio for reconstitution?