Fortfahren mit
P4957
Poly-ʟ-Ornithine
synthetic, mol wt 30,000-70,000, liquid, 0.01%, suitable for cell culture
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.01%
Mol wt:
30,000-70,000
€ 212,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-L-ornithin -Lösung, mol wt 30,000-70,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
30,000-70,000
packaging
pkg of 50 mL
concentration
0.01%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly-L-ornithin ist ein positiv geladenes, synthetisches Aminosäurenpolymer.
Application
Poly-L-ornithin wurde erfolgreich für die Anhaftung und Untersuchung der Nervenzelldifferenzierung und des Nervenzellauswuchses eingesetzt. Dieses Produkt wird als Zellkultursubstratum empfohlen, wenn 0,5 ml einer 0,1-mg/ml-Lösung verwendet werden, um 25 cm2 zu beschichten.
Poly-L-ornithin-Lösung wird zur Einleitung der Differenzierung eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-ornithin unterstützt die Verbesserung der Penetration von Stoffen in Zellen. Es kann die DNA-Aufnahme einleiten.
Preparation Note
In Wasser in Zellkulturqualität hergestellt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4538P3655P4638
description
mol wt 30,000-70,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
mol wt 5,000-15,000
description
mol wt 30,000-70,000
description
mol wt >100,000
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
concentration
0.01%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. will it be effective to reuse poly-L-ornithine (PLO), either in diluted or undiluted form? Following a coating period of 1 hour or overnight, can the residual PLO solution be collected, stored at 4 °C, and subsequently reused for additional coatings?
    1 answer
    1. The suggested coating protocol involves removing excess solution by aspiration and rinsing the vessel with sterile water. Collecting residual poly-L-ornithine (PLO) solution and storing it at 4 °C for reuse has not been tested internally. External sources indicate that the PLO solution can be reused after coating, and this practice is common in many laboratories. When reusing the PLO solution, it is essential to utilize a sterile hood and aseptic techniques to prevent contamination.
      Helpful?
  2. ho ricevuto questo prodotto a temperatura ambiente, anche se lo storage consigliato é 4°C. E' da ritenersi ugualmente efficace?
    1 answer
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time.
      Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.
      Helpful?
  3. CAt#P4957 do I just coat with the stock solution? at what conditions? RT or 37C or other? For how long?
    1 answer
    1. This product is a 0.01% or 100 ug/mL solution. The recommended surface coverage for this product is 4 μg/cm2. Provided the surface area of the vessel accommodates this concentration, the product may be used undiluted. A T-25 Tissue Culture flask has a surface area of 25 cm2.
      In this case. 1 mL of the undiluted product would be sufficient to coat the entire culture surface. Conversely, a 96 well flat bottom plate will have a culture area of approximately 0.150cm2 requiring approximately 0.6 ug to coat the surface. In this example, it may be more practical to dilute to a practical volume. Surfaces may be coated at room temperature. Incubate at least 5 minutes before removing excess solution. Coated vessels may be sterilized by UV and stored in a sealed container for up to 1 year. Avoid using coated vessels or slides that have any yellowing or changes in the surface appearance as this is an indication of degradation.
      Helpful?
  4. Will poly-L-ornithine still be effective if it is incubated for 2 hours at 37°C, as done with other substrates, instead of being coated at room temperature overnight as indicated?
    1 answer
    1. The optimal coating conditions, including the required incubation time and temperature, are application-dependent and should be determined empirically. For reference, this product has been reported to coat well at 37°C with just 30 minutes of incubation time in a publication that may be of interest (Nature. 2019 Aug;572(7770):543-548. doi: 10.1038/s41586-019-1464-0. Epub 2019 Aug 7. Pol II phosphorylation regulates a switch between transcriptional and splicing condensates, PMID: 31391587).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Cambridge MA
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Excellent Coating solution for Tissue Culture Vessels
    Very good product for coating TC plates to drag down the cells in suspension for High Content Imaging instrumentation readout such as IncuCyte
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review