Fortfahren mit
P9416
TWEEN® 20
Molecular Biology, viscous liquid
Synonym(e):
Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 44,70
100 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 70,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.31
MDL number:
€ 44,70
Ab HEUTE lieferbarDetails
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
corn, plant (Palm), plant (coconut), wheat
grade
Molecular Biology
description
non-ionic
assay
>40% (GC)
form
viscous liquid
mol wt
~1228
composition
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
concentration
≥40.0% (GC)
impurities
RNAse, none detected, endonuclease, none detected, exonuclease, none detected
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
60 mg/L
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
density
1.095  g/mL at 25 °C ((lit.)), 1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for molecular biology
foreign activity
Endonuclease-exonuclease and RNase, none detected
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tween® 20 ist ein nichtionisches Tensid und Detergens, das in der molekularbiologischen, biochemischen und biowissenschaftlichen Forschung häufig eingesetzt wird. Es wird überwiegend zur Solubilisierung von Membranproteinen während der Isolierung der Membranproteinkomplexe eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Bestandteil von verschiedenen Wasch-, Blockierungs-, Verdünnungs- und Stabilisierungspuffern. Es wird zudem als Reagenz in der Immunhistochemie für Verfahren wie Western Blot und ELISA verwendet. Bei diesen Anwendungen spielt Tween 20 eine entscheidende Rolle, z. B. indem es unspezifische Antikörperbindungen verhindert, die Hintergrundfärbung minimiert und eine gleichmäßige Verteilung der Reagenzien sicherstellt.
Tenside mit sowohl hydrophilen als auch hydrophoben Komponenten lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: ionische, die in Wasser ionisieren (anionisch, kationisch oder ampholytisch), und nichtionisch, die nicht ionisieren. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein nichtionisches Tensid für verschiedene Anwendungen wie Emulgierung, Dispersion, Solubilisierung und zur Verwendung als Reinigungsmittel. Darüber hinaus kann es als Solubilisierungsmittel für Membranproteine dienen.
Tween®20 ist ein Polyoxyethylensorbitester, der zur Familie der Polysorbate gehört. Es ist ein nichtionisches Detergens mit einer Molekülmasse von 1.225 Dalton, geht man von 20 Ethylenoxideinheiten, 1 Sorbit und 1 Laurinsäure als primäre Fettsäure aus. Die Ethylenoxid-Untereinheiten sind für die hydrophile Natur des Tensids verantwortlich, während die Kohlenwasserstoffketten die hydrophobe Umgebung bereitstellen. Sorbit bildet den Gerüstring, an den die Ethylenoxidpolymere gebunden sind.
Application
TWEEN 20 wird häufig in biochemischen Anwendungen eingesetzt. Sie kam in folgenden Anwendungen zum Einsatz:
  • Als Emulgator für die Herstellung von stabilen Öl-in-Wasser-Emulsionen
  • Bei der Vorextraktion von Membranen zur Entfernung von peripheren Proteinen (bei 2 % für die Extraktion von membrangebundenen Proteinen verwendet)
  • Als Blockierungsmittel für membranbasierte Immunassays mit einer typischen Konzentration von 0,05 %.
  • Zur Lyse von Säugetierzellen bei einer Konzentration von 0,005 bis 0,5 %
  • Zusammen mit PBS bei der Verdünnung von Antikörpern in immunhistochemischen Verfahren
  • Zum Waschen von Zellen im FISH(Fluoreszenz-in-situ-hybridisierung)-Verfahren
Anionisches Reinigungsmittel
Features and Benefits
  • Sehr vielseitig einsetzbares Tensid für Ihre Forschung in der Biowissenschaft und Biochemie
  • Geeignet für empfindliche molekularbiologische Forschungsanwendungen
  • Getestet auf Endonuklease, Exonuklease und RNase
  • Ausgezeichnet als Lösungs-, Dispergiermittel und Emulgator
Preparation Note
TWEEN 20 ist mit Wasser mischbar (100 mg/ml) und erzeugt eine klare, gelbe Lösung. Es ist auch mit Alkohol, Dioxan und Ethylacetat mischbar. TWEEN 20 ist unlöslich in flüssigem Paraffin und fetten Ölen.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
TWEEN 20 könnte gegenüber Autoklavieren nicht stabil sein, insbesondere mit Metallkationen in Pufferlösungen. Autoklavieren ohne Prüfen auf Veränderungen der Eigenschaften wird nicht empfohlen. TWEEN 20 ist hitzeempfindlich und wird dunkel, wenn es erhöhten Temperaturen ausgesetzt ist. Polysorbate sind mit Alkalien, Schwermetallsalzen, Phenolen und Tanninsäure inkompatibel. Sie können auch die Aktivität vieler Konservierungsmittel herabsetzen. Wässrige Lösungen von Polysorbaten durchlaufen während der Lagerung eine Autoxidation; die Veränderungen werden durch Licht, erhöhte Temperatur und Kupfersulfat katalysiert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1379P7949P2287
description
Molecular Biology, viscous liquid
description
viscous liquid
description
BioXtra, viscous liquid
description
viscous liquid, suitable for cell culture
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
complies for IR spectroscopy
suitability
-
suitability
-
assay
>40% (GC)
assay
>40% (GC)
assay
-
assay
-
impurities
RNAse, none detected, endonuclease, none detected, exonuclease, none detected
impurities
≤3.0% water
impurities
≤0.05% Phosphorus (P)
impurities
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 20
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How should diluted Tween20 (1% Tween20 in water) be stored and for how long? Should it be stored at 4°C?
    1 answer
    1. There are no official recommendations available for storing diluted Tween20. ​However, some literature advises to store the dilute solution at 4°C, ensuring it is protected from light. If the solution becomes cloudy, it is recommended to discard it. Additionally, it is advisable to use dilute solutions within one week.
      Helpful?
  4. is this tween 20 is sterile
    1 answer
    1. This product is not sterile. Currently, there are no sterile Tween 20 products available. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/128/958/p9416pis.pdf
      Helpful?
  5. добры дзень. Буду ўдзячны, калі вы паведаміце мне канцэнтрацыі TWEEN20 (P9416) і TWEEN80 (P1754). Таксама дайце мне ведаць, W/V% або V/V%D. Дзякуй
    1 answer
    1. Both products are essentially liquid detergents. These are neat liquids and the concentration is considered 100 %.
      Helpful?
  6. Is this in a light-sensitive bottle?
    1 answer
    1. This product is packaged in a white HDPE bottle, which is considered light-protective.
      See the image below:
      Helpful?
  7. 안녕하세요. Tween20 (P9416)과 Tween80 (P1754)의 농도를 알려주시면 감사하겠습니다. w/v%인지 v/v%d인지도 안내 부탁드립니다. 감사합니다.
    1 answer
    1. Both products are essentially liquid detergents. These are neat liquids and the concentration is considered 100%.