Fortfahren mit
P9641
Nonaethylenglykol-Monododecylether
nonionic surfactant
Synonym(e):
C12E9, Dodecylnonaethylen-Glykolether, Dodecylnonaglycol, Polidocanol, Polyoxyethylen-(9)-laurylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 319,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO(CH2CH2O)9(CH2)11CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
582.81
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-284-4
Beilstein/REAXYS Number:
1895308
MDL number:
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
mol wt
micellar average mol wt 64,000
aggregation number
110
CMC
0.08
solubility
water: 100 mg/mL to turbid
density
1,004 g/cm3
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI key
ONJQDTZCDSESIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Nonaethylenglykolmonododecylether [C12H25O(CH2CH2O)9H] (AEO9) ist ein nichtionisches Tensid.
Application
Nonaethylenglykolmonododecylether wurde in einer Studie zur Beurteilung eines Verfahrens zur Analyse von Gesamtlipid und Triacylglycerin unter Verwendung von Rinderlebergewebe verwendet. Es wurde außerdem in einer anderen Studie verwendet, um zu untersuchen, wie die Partikelgröße von Aggregaten mithilfe der Konzentrationsabhängigkeit der Amplitude der Autokorrelationsfunktion gemessen werden kann.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf