Fortfahren mit
P9685
Finnpipette® pipette tips
Finntip 300, non-sterile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
eCl@ss:
32079201
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Manufacturer/tradename:
Finn 9401250
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
orange
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Finn 9401250
L
5.2 cm
maximum volume
300 μL
volume range
5-300 μL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9560P3049P2924
description
Finntip 300, non-sterile
description
Finntip 300, non-sterile
description
Finntip 250 Universal, non-sterile
description
Finntip 5 mL, non-sterile
manufacturer/tradename
Finn 9401250
manufacturer/tradename
Finn 9401260
manufacturer/tradename
Finn 9400230
manufacturer/tradename
Finn 9402030
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
orange
material
orange
material
colorless
material
colorless
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 500 ea (Bag)
volume range
5-300 μL
volume range
5-300 μL
volume range
0.5-250 μL
volume range
1-5 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)