If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 264,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 847,00 |
Über diesen Artikel
biological source
plant (palm)
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
mp
283-290 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M
Application
- Induktion des Entzündungs- und Thrombosewegs bei der Mausmakrophagen-ähnlichen Zelllinie RAW 264.7 durch Aktivierung der Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS), um die Auswirkungen auf den Signalweg von Januskinasen (JAK) und die Freisetzung von Histon H3 mittels Western Blotting und auf die Zellviabilität mittels MTT-Assay zu untersuchen
- Induktion der Lipogenese bei AML12-Zellen und primären Hepatozyten, um die Auswirkungen von Irisin auf die Pa-induzierte Lipogenese und verwandte Signalwege mittels Western-Blot-Analyse und quantitativer PCR-Analyse zu untersuchen
- als Bestandteil einer Mischung freier Fettsäuren zur Induktion der zellulären Steatose bei HepG2-Zelllinien und zur Bestimmung der Lipidakkumulation mittels Oil-Red-O-Färbung
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% | description ≥97.0% (NT) | description ≥97% | description ≥99% |
| assay ≥98.5% | assay ≥97.0% (NT) | assay ≥97% | assay ≥99% |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group ester |
| biological source plant (palm) | biological source - | biological source palm oil, synthetic, Cocos nucifera | biological source plant (palm) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
| form powder | form powder | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumpalmitat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How long is the dissolved solution stable for ie dissolved in methanol at ~10-50 mg/mL? Do you recommend storing at -20C once dissolved?
1 answer-
Unfortunately, the solution stability of this material is not determined. In such situations, it is recommended to use freshly prepared solutions. However, stock solutions of product P5585, the free acid form, are stable at -20°C when prepared at 20 mg/mL in DMSO or ethanol and purged with inert gas (argon or nitrogen). This salt form may demonstrate similar stability.
Helpful?
-
-
Is there any other solvent such as DMSO or ethanol in which this compund is soluble ? For use in cell culture is there any specific recommendation so as to palmitate enter the cell, such as conjugation to fatty acid free BSA ? Thank you in advance
1 answer-
There are no specific solubility tests for this item performed in DMSO or ethanol. The quality control is performed at 50 mg/mL in MeOH, and no specific usage for this application is recommended. It would be necessary to refer to specific literature on preparation for use in cell culture. The following article does provide some guidance for the preparation of this item in sterile water dissolved at high heat in a serum free DMEM media with BSA. Please refer to the article citation below and consider a further literature search if this does not meet your intended requirements.
Lim, Y., Kim, S. & Kim, EK. Palmitate reduces starvation-induced ER stress by inhibiting ER-phagy in hypothalamic cells. Mol Brain 14, 65 (2021). https://doi.org/10.1186/s13041-021-00777-8Helpful?
-
-
How do I store Sodium palmitate, Product P9767, as provided?
1 answer-
This compound is stable for years at 2-8°C.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How do I dissolve Sodium palmitate, Product P9767?
1 answer-
Sodium palmitate does not dissolve readily in methanol at room temperature. We test the solubility by heating it for up to 15 minutes to get a clear, colorless solution. Note that the boiling point of methanol is approximately 65°C.
Helpful?
-
-
How do I dissolve Sodium palmitate, Product P9767?
1 answer-
We test the solubility in methanol at 50 mg/mL.