Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 229,00 |
1250 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.030,00 |
Über diesen Artikel
€ 229,00
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
light blue
input
crude DNA
compatibility
ABI 5700, ABI 7000, ABI 7300, ABI 7700, ABI 7900 HT , ABI 7900 HT Fast, ABI 7900, ABI StepOnePlus
detection method
probe-based
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Eine wesentliche Komponente von Inhibitor Resistant Genotyping PCR ReadyMix ist eine hochreine, hochprozessive, thermostabile DNA-Polymerase, die mit hochaviden monoklonalen Antikörpern kombiniert wird. Dieser proprietäre Polymerase-Mix ist sehr widerstandsfähig gegen PCR-Inhibitoren und bietet einen extrem stringenten automatischen Heißstart, sodass der Reaktionsaufbau und die vorübergehende Lagerung vor der PCR-Amplifikation bei Raumtemperatur stattfinden können. Inhibitor Resistant Genotyping PCR Readymix ist sowohl mit schnellen als auch mit konventionellen PCR-Zyklusprotokollen kompatibel.
Features and Benefits
- Testergebnisse nach nur 33 Minuten
- Hocheffiziente und sensitive Echtzeit-PCR-Ergebnisse
- Wenig/keine Optimierung erforderlich
Other Notes
250 Reaktionen* = 2 X 1,25-mL-Röhrchen
1250 Reaktionen* = 10 X 1,25-mL-Röhrchen
5000 Reaktionen* = 1 X 50-mL-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μL
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description with ROX for ABI instruments | description Ready-to-use 2X PCR Master Mix with Loading Dye | description with MgCl2 | description with ROX for ABI instruments |
| technique(s) whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| feature dNTPs included, hotstart, Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR | feature hotstart, dNTPs included | feature hotstart: no, dNTPs included | feature dNTPs included, hotstart |
| input crude DNA | input - | input purified DNA | input purified RNA |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| color light blue | color red | color colorless | color light blue |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?