Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 462,00 |
Über diesen Artikel
€ 462,00
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000, immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:1,000-1:5,000
accession no.
O14757
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... Chk1(1111)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description ~2 mg/mL, clone DCS-310, purified from hybridoma cell culture | description clone 2G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone 2E14, recombinant monoclonal | clone DCS-310, monoclonal | clone 2G3, monoclonal |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-92-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?