Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 460,00 |
Über diesen Artikel
€ 460,00
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_004144.2
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... ORC1(4998)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description clone 78 | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| clone polyclonal | clone 78, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source - | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity human | species reactivity human |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-92-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?