Fortfahren mit
R0641
Microcentrifuge tube rack, Nalgene®
capacity, 24 1.5-mL tubes (4 × 6)
Synonym(e):
test tube rack, two tier tube rack, Nalgene 5973-0015, benchtop tube storage, tube holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 20,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5973-0015
Feature:
capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes
Material:
glass-filled acetal
Packaging:
pack of 1 ea
€ 20,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass-filled acetal
feature
capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5973-0015
L × W × H
143 mm × 90 mm × 52 mm
General description
Two-tiered design. Holes in upper and lower tiers offer stable support; wide spacing minimizes interference from overlapping lips. Compatible with most laboratory chemicals, except acids. Autoclavable
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R1263R1138C1937
description
capacity, 24 1.5-mL tubes (4 × 6)
description
Holds 64 x 1.5 mL tubes, pack of 4 ea
description
Holds 81 x 0.5 mL tubes, pack of 4 ea
description
Holds 1 x 2.5 L bottle
manufacturer/tradename
Nalgene® 5973-0015
manufacturer/tradename
Nalgene® 5055-5015
manufacturer/tradename
Nalgene® 5055-5005
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-2500
feature
Holds 24 x 1.5-mL tubes, capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6)
feature
Holds 64 x 1.5 mL tubes
feature
Holds 81 x 0.5 mL tubes
feature
Holds 1 x 2.5 L bottle
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
143 mm × 90 mm × 52 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
-
material
glass-filled acetal
material
polycarbonate
material
polycarbonate
material
low-density polyethylene , epoxy-coated handle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)