Fortfahren mit
R7136
Rabbit Serum
USA origin, sterile-filtered, Suitable for Borrelia culture
Synonym(e):
Serum aus Kaninchen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Biological source:
rabbit
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
composition
hemoglobin (tested)
origin
USA origin
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Selected for ability to support growth of Borrelia burgdorferi in BSK-H medium (B3528). Recommended for use at 6 ml/100 mL in B3528.
Rabbit Serum has been used as a supplement in BSK-H medium to study the chemotactic migration of spirochetes. It has also been used as a supplement in BSK-H medium for isolation of Borrelia spirochetes from skin.
Analysis Note
Endotoxin tested.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabbit Serum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)