Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 29,10 |
Über diesen Artikel
€ 29,10
material
polyketone
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0225
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
color
yellow
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Holds 40 x 25-mm tubes, yellow | description Holds 40 x 25-mm tubes, white | description Holds 40 x 20-mm tubes, yellow | description Holds 40 x 25-mm tubes, green |
| feature Holds 40 x 25-mm tubes | feature Holds 40 x 25-mm tubes | feature Holds 40 x 20-mm tubes | feature Holds 40 x 25-mm tubes |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0225 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0025 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0220 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0425 |
| material polyketone | material polyketone | material polyketone | material polyketone |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W × H 300 mm × 121 mm × 92 mm | L × W × H 300 mm × 121 mm × 92 mm | L × W × H 250 mm × 102 mm × 83 mm | L × W × H 300 mm × 121 mm × 92 mm |
| color yellow | color white | color yellow | color green |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire™ full racks, polyketone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?