Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103909
eCl@ss:
32110300
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022638505 (NA), Eppendorf® 5804730003 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Parameter:
16,400 × g max. RCF
Feature:
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes, drum rotor (microtubes), non aerosol tight, without adapter, without lid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes, drum rotor (microtubes), non aerosol tight, without adapter, without lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022638505 (NA), Eppendorf® 5804730003 (EU)
parameter
16,400 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
General description
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?