Fortfahren mit
S178
(R)-SKF-82957 hydrobromide
solid
Synonym(e):
(1R)-6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-phenyl-1H-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, 1H-3-Benzazepine-7,8-diol,6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-phenyl hydrobromide hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 752,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18ClNO2 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.70
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Form:
solid
€ 752,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]22/D +22.46°, c = 0.76 in DMF(lit.)
color
white
solubility
H2O: 7.5 mg/mL, DMSO: soluble
SMILES string
Br[H].CN1CCc2c(Cl)c(O)c(O)cc2[C@H](C1)c3ccccc3
InChI
1S/C17H18ClNO2.BrH/c1-19-8-7-12-13(9-15(20)17(21)16(12)18)14(10-19)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,9,14,20-21H,7-8,10H2,1H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
BCZHWHQKKPEORG-PFEQFJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective D1 dopamine receptor agonist.
Disclaimer
hygroscopic, photosensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ENA375227454ENAH90822635ENAH6591F6D1
description
solid
description
-
description
-
description
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: soluble, H2O: 7.5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]22/D +22.46°, c = 0.76 in DMF(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)