Fortfahren mit
S2763
Anti-Schaf-IgG (Gesamtmolekül) in Esel hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-Schaf-IgG (Esel), Schaf-IgG-Nachweis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
5 x 1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 883,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
QPA
Citations:
3
€ 253,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
quantitative precipitin assay: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Application
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde, sowie die zugehörigen „Peer Reviewed“-Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Immunpräzipitation (1 Publikation)
In Eseln erzeugter Anti-Schaf-IgG(Gesamtmolekül)-Antikörper wurde kovalent mit Epoxy-Beads gekoppelt und als Kontrolle in der Immunpräzipitation verwendet.
Biochem/physiol Actions
Der IgG-Antikörper-Untertyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert, ist in Blut und extrazellulären Flüssigkeiten zu finden und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Schimmelpilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Föten übertragen und ist für die Immunabwehr von Neonaten gegen Infektionen lebensnotwendig.
Physical form
Aus 0,01 M Natriumphosphat, 0,015 M Natriumchlorid, pH 7,2, lyophilisiert.
Preparation Note
Mit 0,135 M Natriumchlorid rekonstituieren.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3415S1265A5187
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
rabbit
biological source
donkey
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
quantitative precipitin assay: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000-1:100,000
technique(s)
western blot: 1:30,000, direct ELISA: 1:30,000
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)