Fortfahren mit
S5136
Natriumphosphat
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
Synonym(e):
sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,60
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 884,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.96
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070211
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-448-7
MDL number:
€ 46,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubility
water: soluble 100 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Application
Zweibasisches Natriumphosphat hat folgende Anwendungen:
  • Herstellung von 1X PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) zur Dezellularisierung von Schweinenieren (ganzes Organ)
  • Bestandteil von PBS zur Dezellularisierung von Schweine-Pankreas
  • Herstellung von synthetischem Material für die P-Kalibrierung
  • Herstellung von PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung)
  • Herstellung von M9-Puffer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S790771640567550
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.0%
description
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T)
description
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers.
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
-
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder (or crystals)
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumphosphat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf