Fortfahren mit
S5192
SB 222200
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(S)-3-Methyl-2-phenyl-N-(1-phenylpropyl)-4-quinolinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 844,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 216,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
light yellow
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](NC(=O)c1c(C)c(nc2ccccc12)-c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24N2O/c1-3-22(19-12-6-4-7-13-19)28-26(29)24-18(2)25(20-14-8-5-9-15-20)27-23-17-11-10-16-21(23)24/h4-17,22H,3H2,1-2H3,(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI key
MQNYRKWJSMQECI-QFIPXVFZSA-N
Gene Information
Application
The pharmacodynamics profile of SB 222200 enables its use as a tool to study physiological and pathophysiological roles of NK-3 receptor in CNS-modulated behaviors.
Biochem/physiol Actions
Non-peptide NK3 tachykinin receptor antagonist.
SB 222200 is a 2-phenyl-4-quinolinecarboxamides and a selective, reversible and competitive antagonist of human NK-3 receptor that effectively crosses the blood-brain barrier. It inhibits the NK-3 receptor-induced miosis or pupil constriction in conscious rabbits.1,2
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)