Fortfahren mit
S5752
Sulfochlorphenol S Calcium-Natriumsalz
>99% purity (TLC), powder
Synonym(e):
2,7-Bis-(2-hydroxy-3-sulfo-5-chlorphenylazo)-1,8-dihydroxy-naphthalin-3,6-disulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H14Cl2N4O16S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
789.53
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
eCl@ss:
32150326
Produktname
Sulfochlorphenol S Calcium-Natriumsalz,
assay
>99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, blue
εmax
430 at 566 nm in 0.1 M HCl
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2c(O)c3c(O)c(\N=N\c4cc(Cl)cc(c4O)S([O-])(=O)=O)c(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H14Cl2N4O16S4.4Na/c23-8-3-10(19(29)14(5-8)47(39,40)41)25-27-17-12(45(33,34)35)1-7-2-13(46(36,37)38)18(22(32)16(7)21(17)31)28-26-11-4-9(24)6-15(20(11)30)48(42,43)44;;;;/h1-6,29-32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44);;;;/q;4*+1/p-4/b27-25+,28-26+;;;;
InChI key
NCDAELHWVFKWLY-PASCWWRVSA-J
General description
Sulfochlorophenol S complexes are made usually in highly acidic solutions. Sulfochlorophenol S sodium calcium salt is used to determine Cu(II) iron in ng/mL level in natural waters.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)