Fortfahren mit
S5893
Sigma Pasteur Pipetten
cotton plugged, L 5 3/4 in.
Synonym(e):
63A6005-75P, Pasteur pipette, cotton plugged, glass pipette, pasteur, pipette, sterile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,00
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
glass
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
Feature:
graduations: no, plugged
Packaging:
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
€ 95,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
graduations: no, plugged
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
technique(s)
cell culture: suitable
L
5 3/4 in.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S6018S6143S6268
description
cotton plugged, L 5 3/4 in.
description
non-plugged, L 5 3/4 in.
description
cotton plugged, L 9 in.
description
non-plugged, L 9 in.
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
feature
plugged, graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no, plugged
feature
graduations: no
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (acked in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma Pasteur Pipetten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)