Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.120,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.N2([C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[
InChI key
IANNOZRUECDFCR-LWSWLSIKSA-N
Gene Information
mouse ... Scg2(20254)
rat ... Scg2(24765)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC), powder | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information mouse ... Scg2(20254) | Gene Information - | Gene Information human ... SCT(6343), SCTR(6344) | Gene Information human ... SCG2(7857) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?