Fortfahren mit
SAB1306331
ANTI-APOER2 (LRP8)(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
APOER2, Apolipoprotein E receptor 2, LRP8, Low-density lipoprotein receptor-related protein 8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
400 μL
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 404,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, WB
Citations:
-
€ 404,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
105634 Da
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:1000
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRP8(7804)
Physical form
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3481WH0007804M1HPA073031
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone 3H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
3H2, monoclonal
clone
polyclonal
mol wt
105634 Da
mol wt
antigen ~105 kDa
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)