Fortfahren mit
SAB1410100
Anti-DEAF1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
NUDR, SPN, ZMYND5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
€ 522,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
€ 522,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 59.3 kDa
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DEAF1(10522)
Immunogen
DEAF1 (NP_066288.2, 1 a.a. ~ 565 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEDSDSAAKQLGLAEAAAVAAAAAVAAAAAAAAGGEAEEPVLSRDEDSEEDADSEAERETPRVTAVAVMAAEPGHMDMGAEALPGPDEAAAAAAFAEVTTVTVANVGAAADNVFTTSVANAASISGHVLSGRTALQIGDSLNTEKATLIVVHTDGSIVETTGLKGPAAPLTPGPQSPPTPLAPGQEKGGTKYNWDPSVYDSELPVRCRNISGTLYKNRLGSGGRGRCIKQGENWYSPTEFEAMAGRASSKDWKRSIRYAGRPLQCLIQDGILNPHAASCTCAACCDDMTLSGPVRLFVPYKRRKKENELPTTPVKKDSPKNITLLPATAATTFTVTPSGQITTSGALTFDRASTVEATAVISESPAQGDVFAGATVQEASVQPPCRASHPEPHYPGYQDSCQIAPFPEAALPTSHPKIVLTSLPALAVPPPTPTKAAPPALVNGLELSEPRSWLYLEEMVNSLLNTAQQLKTLFEQAKHASTYREAATNQAKIHADAERKEQSCVNCGREAMSECTGCHKVNYCSTFCQRKDWKDHQHICGQSAAVTVQADEVHVAESVMEKVTV
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA030302HPA059516HPA069538
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... DEAF1(10522)
Gene Information
human ... DEAF1(10522)
Gene Information
human ... EAF1(85403)
Gene Information
human ... EAF1(85403)
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)