Fortfahren mit
Sparen Sie 12% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code DISCO12 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 280,00 |
Über diesen Artikel
€ 280,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TRAIL-R3-02, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFRSF10C(8794)
General description
Immunogen
Application
Features and Benefits
Physical form
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description clone TRAIL-R3-02, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone TRAIL-R3-02, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description clone TRAIL-R4-01, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| clone TRAIL-R3-02, monoclonal | clone TRAIL-R3-02, monoclonal | clone polyclonal | clone TRAIL-R4-01, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| Gene Information human ... TNFRSF10C(8794) | Gene Information human ... TNFRSF10C(8794) | Gene Information human ... TNFRSF10C(8794) | Gene Information human ... TNFRSF10D(8793) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?