Fortfahren mit
SAB5202170
Monoclonal Anti-NaVbeta3-Atto 594 antibody produced in mouse
clone S396-29
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 405,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
Atto 594 conjugate
Clone:
S396-29, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
€ 405,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
conjugate
Atto 594 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S396-29, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
40 kDa
species reactivity
mouse, human
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: 1:100, western blot: 1:1000
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Scn3b(245956)
Immunogen
Fusion protein amino acids 1-215 (full-length) of rat NavBeta3
Physical form
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5202168SAB5202167SAB5202166
description
clone S396-29
description
clone S396-29
description
clone S396-29
description
clone S396-29
Gene Information
rat ... Scn3b(245956)
Gene Information
rat ... Scn3b(245956)
Gene Information
rat ... Scn3b(245956)
Gene Information
rat ... Scn3b(245956)
clone
S396-29, monoclonal
clone
S396-29, monoclonal
clone
S396-29, monoclonal
clone
S396-29, monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
Atto 594 conjugate
conjugate
Atto 488 conjugate
conjugate
Atto 390 conjugate
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)