Fortfahren mit
SAE0104
BmrA (Bacilus Subtilis Multidrug Resistance Abc Transporter Atp-Binding Protein)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352202
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
64.5 kDa
€ 344,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
description
C-Terminal six-histidine tagged
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
64.5 kDa
concentration
0.3 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
MSSSHHHHHHMPTKKQKSKSKLKPFFALVRRTNPSYGKLAFALALSVVTTLVSLLIPLLTKQLVDGFSMSNLSGTQIGLIALVFFVQAGLSAYATYALNYNGQKIISGLRELLWKKLIKLPVSYFDTNASGETVSRVTNDTMVVKELITTHISGFITGIISVIGSLTILFIMNWKLTLLVLVVVPLAALILVPIGRKMFSISRETQDETARFTGLLNQILPEIRLVKASNAEDVEYGRGKMGISSLFKLGVREAKVQSLVGPLISLVLMAALVAVIGYGGMQVSSGELTAGALVAFILYLFQIIMPMGQITTFFTQLQKSIGATERMIEILAEEEEDTVTGKQIENAHLPIQLDRVSFGYKPDQLILKEVSAVIEAGKVTAIVGPSGGGKTTLFKLLERFYSPTAGTIRLGDEPVDTYSLESWREHIGYVSQESPLMSGTIRENICYGLERDVTDAEIEKAAEMAYALNFIKELPNQFDTEVGERGIMLSGGQRQRIAIARALLRNPSILMLDEATSSLDSQSEKSVQQALEVLMEGRTTIVIAHRLSTVVDADQLLFVEKGEITGRGTHHELMASHGLYRDFAEQQLKMNADLENKAG
Biochem/physiol Actions
BmrA is an efflux protein and ABC transporter that acts as an ATP-dependent drug efflux pump.
Preparation Note
Formulated in 50mM Tris-Cl pH 8.0, 100mM NaCl, 0.01% DDM, 10% glycerol.
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing protein to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining undiluted protein in aliquots at -80°C. Note: avoid freeze/thaw cycles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA002476HPA007884MAB4155
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 5D3, Chemicon®, from mouse
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
concentration
0.3 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
mol wt
64.5 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
UniProt accession no.
O06967
UniProt accession no.
O15439
UniProt accession no.
Q99758
UniProt accession no.
Q9UNQ0
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)