Fortfahren mit
SAE0106
AcrB (Acriflavine Resistance Protein B)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 339,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352202
Form:
aqueous solution
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
114.6 kDa
€ 339,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
description
C-Terminal six-histidine tagged
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
114.6 kDa
concentration
0.43 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
AcrB is a bacterial multidrug exporter and indicator of bacterial resistance.
Preparation Note
Formulated in 25mM Na2HPO4, 100mM NaCl, 0.01% DDM
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing protein to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining undiluted protein in aliquots at -80°C. Note: Avoid freeze/thaw cycles.
Other Notes
MPNFFIDRPIFAWVIAIIIMLAGGLAILKLPVAQYPTIAPPAVTISASYPGADAKTVQDTVTQVIEQNMNGIDNLMYMSSNSDSTGTVQITLTFESGTDADIAQVQVQNKLQLAMPLLPQEVQQQGVSVEKSSSSFLMVVGVINTDGTMTQEDISDYVAANMKDAISRTSGVGDVQLFGSQYAMRIWMNPNELNKFQLTPVDVITAIKAQNAQVAAGQLGGTPPVKGQQLNASIIAQTRLTSTEEFGKILLKVNQDGSRVLLRDVAKIELGGENYDIIAEFNGQPASGLGIKLATGANALDTAAAIRAELAKMEPFFPSGLKIVYPYDTTPFVKISIHEVVKTLVEAIILVFLVMYLFLQNFRATLIPTIAVPVVLLGTFAVLAAFGFSINTLTMFGMVLAIGLLVDDAIVVVENVERVMAEEGLPPKEATRKSMGQIQGALVGIAMVLSAVFVPMAFFGGSTGAIYRQFSITIVSAMALSVLVALILTPALCATMLKPIAKGDHGEGKKGFFGWFNRMFEKSTHHYTDSVGGILRSTGRYLVLYLIIVVGMAYLFVRLPSSFLPDEDQGVFMTMVQLPAGATQERTQKVLNEVTHYYLTKEKNNVESVFAVNGFGFAGRGQNTGIAFVSLKDWADRPGEENKVEAITMRATRAFSQIKDAMVFAFNLPAIVELGTATGFDFELIDQAGLGHEKLTQARNQLLAEAAKHPDMLTSVRPNGLEDTPQFKIDIDQEKAQALGVSINDINTTLGAAWGGSYVNDFIDRGRVKKVYVMSEAKYRMLPDDIGDWYVRAADGQMVPFSAFSSSRWEYGSPRLERYNGLPSMEILGQAAPGKSTGEAMELMEQLASKLPTGVGYDWTGMSYQERLSGNQAPSLYAISLIVVFLCLAALYESWSIPFSVMLVVPLGVIGALLAATFRGLTNDVYFQVGLLTTIGLSAKNAILIVEFAKDLMDKEGKGLIEATLDAVRMRLRPILMTSLAFILGVMPLVISTGAGSGAQNAVGTGVMGGMVTATVLAIFFVPVFFVVVRRRFSRKNEDIEHSHTVDHHLEHHHHHH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A812601673A8251
description
-
description
fluorescent label
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (AT)
description
fluorescent dye
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥90% (AT)
assay
-
concentration
0.43 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
mol wt
114.6 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
form
aqueous solution
form
powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P31224
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)