Fortfahren mit
SAE0180
3CL, Mpro protease fluorogenic substrate peptide
AFC-Peptide substrate, ≥95% (HPLC), solid
Synonym(e):
3CL protease substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.83
€ 364,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3CL, Mpro protease fluorogenic substrate peptide, AFC-Peptide substrate, lyophilized
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
This fluorogenic peptide is a substrate for the Main protease from SARS-Cov2, 3CL protease (Mpro). This substrate allows measurement of the activity of 3CL protease using a standard plate reader or spectrophotometer. Proteolytic cleavage by 3CL protease will release the fluorescent AFC group from the peptide (sequence TSAVLQ). After release, an increase in fluoresence is obtained (Excitation = 400 nm, Emission = 505 nm).
Peptide: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-AFC
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0181SAE0224SAE0172
description
AFC-Peptide substrate, lyophilized
description
pNA-Peptide substrate, lyophilized
description
recombinant protein, lyophilized product
description
recombinant protein, lyophilized product
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
lyophilized
form
lyophilized
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)