Fortfahren mit
SCP0010
Adrenomedullin 11-50 rat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 424,00
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 724,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C194H304N58O59S4
Molekulargewicht:
4521.10
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 424,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Adrenomedullin 11-50 rat is a peptide fragment of adrenomedullin that possesses systemic vasodilator activity at the level of calcitonin gene-related peptide-1 (CGRP1) receptor activation. Adrenomedullin and its peptide may be used in bone growth studies.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3830A2327A3832
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
≥90% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
-
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)