Fortfahren mit
SCP0102
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Synonym(e):
Ac-AEVD-pNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H34N6O11
Molekulargewicht:
594.57
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Produktname
Caspase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
The modified tetrapeptide Ac-AEVD-pNA, is a chromogenic substrate for caspase-10.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)