Fortfahren mit
SCP0136
Endothelin β Receptor Antagonist IRL 1038
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 145,00
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 216,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C68H92N14O15S2
Molekulargewicht:
1409.67
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 145,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥67%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
IRL-1038 is used as a specific endothelin-B receptor (ET(B)-R) antagonist/blocker.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0137SCP0134SCP0054
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥67%
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥75%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)