Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 688,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C66H93N19O25
Molekulargewicht:
1552.56
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 688,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Pyroglutamated Fibrinopeptide B (Glp-Gly-Val-Asn-Asp-Asn-Glu-Glu-Gly-Phe-Phe-Ser-Ala-Arg) is related to Fibrinopeptide B (Gln-Gly-Val-Asn-Asp-Asn-Glu-Glu-Gly-Phe-Phe-Ser-Ala-Arg) derived from fibrinogen (desAA-fibrin) by thrombin activity.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 50-70% protein (≥80% of protein is clottable) | description ≥97% (HPLC), synthetic | description ≥95% (HPLC) |
| biological source human | biological source human plasma | biological source synthetic | biological source human |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form powder | form solid | form film or powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition - | composition - | composition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?