Fortfahren mit
SCP0147
FR-1, cyclic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 199,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H57N13O16S2
Molekulargewicht:
980.03
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 199,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥78%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
FR-1 is a cyclic RGDS peptide that acts via binding to FR-1 receptor, a 57 kDa Arg-Gly-Asp-Ser (RGDS)-binding protein involved in early embryogenesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9041182015
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
Potent inhibitor of cell adhesion.
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
powder
form
solid
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
composition
Peptide Content, ≥78%
composition
Peptide content, ~70%
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)