Fortfahren mit
SCP0165
Hepatitis C Virus NS3 Protease Substrate, fluorogenic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 743,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H53N7O13S1
Molekulargewicht:
847.93
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 743,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥73%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Hepatitis C virus (HCV) NS3 protease is the key enzyme for virus maturation. AcEEVVAC-AMC is used as a fluorogenic substrate of NS3 protease.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP2153MAB8691SRP2151
description
-
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
description
Chemicon®, from mouse
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
frozen liquid
form
-
form
frozen liquid
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
composition
Peptide Content, ≥73%
composition
-
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)