Fortfahren mit
SCP0232
PTH 4-34 human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 192,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C170H272N52O46S2
Molekulargewicht:
3844.43
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (HPLC)
€ 192,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Parathyroid hormone (PTH) is an 84 amino acid hormone involved in calcium regulation in counteraction to calcitonin. PTH regulates serum phosphate levels and vitamin D biosynthesis. N-terminal peptides of PTH are used to elicit and study a wide variety of responses in target cells. PTH N-terminal peptides include: PTH (1-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH 1-34; PTH (2-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH (2-34); PTH (3-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH (3-34); PTH (4-34) and PTH (5-34).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0230P3796SRP3287
description
-
description
-
description
≥95% (HPLC), powder
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)