Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 197,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C79H124N24O24
Molekulargewicht:
1793.98
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 197,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
SNP-1,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
The peptide SNP-1 (HSQISGKYQRYLKDA) is an inhibitor of ecto-ADP-ribosyl-cyclase activity of bone marrow stromal cell antigen-1(BST-1).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description clone 927, from rat |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form lyophilized | form - | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| composition Peptide Content, ≥72% | composition - | composition - | composition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?