Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 295,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.37
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1)O)O)/C=C/C2=CC=C(OCC=C(C)C)C=C2
InChI
1S/C20H20O4/c1-14(2)11-12-24-17-7-3-15(4-8-17)5-10-19(22)18-9-6-16(21)13-20(18)23/h3-11,13,21,23H,12H2,1-2H3/b10-5+
InChI key
VVSZRCIUFBADJQ-BJMVGYQFSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥85% (LC/MS-UV) | description AldrichCPR | description AldrichCPR | description AldrichCPR |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥85% (LC/MS-UV) | assay - | assay - | assay - |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?