Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 195,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 744,00 € 632,40 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Polygodial, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C[C@@H]1[C@@]2([C@H](C(CCC2)(C)C)CC=C1C=O)C
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2)7-4-8-15(3)12(10-17)11(9-16)5-6-13(14)15/h5,9-10,12-13H,4,6-8H2,1-3H3/t12-,13-,15+/m0/s1
InChI key
AZJUJOFIHHNCSV-KCQAQPDRSA-N
Biochem/physiol Actions
Polygodial is a TRPA1 activator; antifungal.
Polygodial is a selective activator of Transient Receptor Potential Anykrin 1 (TRPA1) channels. Initially painful, polygodial acts as an analgesic by desensitizing sensory neuron. Polygodial also has broad antifungal properties, and is cytotoxic against bacteria and algae.
Polygodial is a sesquiterpene dialdehyde. It is obtained from the plants Polygonum hydropiper, Warburgia ugandensis, Pseudowintera colorata and Warburgia stuhlmannii. It exhibits antifeedant activity and antimicrobial activity against insects and microbes, respectively. It is responsible for the “hot taste” in peppery spices of traditional Japanese cuisine.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?