Fortfahren mit
SML0068
CTP Inhibitor
≥98% (HPLC), mitochondrial citrate transport protein inhibitor, powder
Synonym(e):
ZINC Compound 792949; 4-Chloro-3-[[(3-nitrophenyl)amino]sulfonyl]-benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
€ 120,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 564,00
€ 479,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9ClN2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 120,70
Listenpreis€ 142,00Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CTP Inhibitor, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥23 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)Nc2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O6S/c14-11-5-4-8(13(17)18)6-12(11)23(21,22)15-9-2-1-3-10(7-9)16(19)20/h1-7,15H,(H,17,18)
InChI key
IIJQJWNGBILZCU-UHFFFAOYSA-N
Application
CTP inhibitor may be used in cell signaling studies.
CTP inhibitor has been used in mouse to study the transition of endothelial to mesenchymal cells.
Biochem/physiol Actions
CTP Inhibitor is an inhibitor of mitochondrial citrate transport protein, was the first purely competitive inhibitor to be discovered and is more potent than BTC.
CTP inhibitor blocks the exchange of tricarboxylates the key intermediates in anabolism and catabolism by mitochondrial citrate transport protein (CTP).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)